Merck
GF24168416
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
NI800250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-684-16
Länge
10 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)