Merck
GF23554638
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 500 mm
Synonym(e):
NI197920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 235-546-38
Länge
500 mm
Durchmesser
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)