GF23494899
Brass alloy, Cu63Zn37
100mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 234-948-99
L × Durchm.
100 mm × 2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)