GF22703093
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.5 mm, size 600 × 600 mm, natural
Synonym(e):
AM301400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 227-030-93
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.5 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF22703093-10EA | 4061825032528 |
GF22703093-5EA | 4061825032559 |
GF22703093-1EA | 4061825032535 |
GF22703093-2EA | 4061825032542 |