Merck
GF22185198
Silicon nitride
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 100 g, min. particle size 0.1 micron
Synonym(e):
SI536014
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 221-851-98
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
0.8 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)