GF22168076
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Synonym(e):
PT050250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 221-680-76
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)