Merck
GF21709885
Aluminiumoxid
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonym(e):
AL607910
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 217-098-85
Länge
100 mm
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)