Merck
GF21420818
Gallium-indium-tin alloy, Ga62In22Sn16
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
Synonym(e):
GA066100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
lumps (liquid at rtp)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 214-208-18
Gewicht
250 g
Max. Stückgröße
100 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF21420818-1EA4061825424064