Wichtige Dokumente
GF21349885
Hafnium
rod, 200mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
Synonym(e):
Hafnium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 213-498-85
Widerstandsfähigkeit
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × Durchm.
200 mm × 2.0 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2227 °C (lit.)
Dichte
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChIKey
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)