GF20882538
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200270
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-825-38
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)