GF20871288
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
1000mm rod, 3.2mm diameter
Synonym(e):
FE027905
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-712-88
L × Durchm.
1000 mm × 3.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)