GF20839316
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
200mm rod, 18mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AL057960
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-393-16
L × Durchm.
200 mm × 18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)