GF20677923
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonym(e):
UR303810
Empfohlene Produkte
Form
foam
Hersteller/Markenname
Goodfellow 206-779-23
Größe
150 × 150 mm
Dicke
10 mm
Schüttdichte
0.08 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)