Merck
GF20044369
Aluminium
honeycomb, thickness 5 mm, size 600 × 600 mm, cell size 6.3 mm
Synonym(e):
AL002760
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
honeycomb
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 200-443-69
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Küvettengröße
6.3 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)