Merck
GF19656962
Aluminiumoxid
sheet, thickness 0.25 mm, 25 mm diameter, purity 96.%
Synonym(e):
AL603024
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 196-569-62
Durchmesser
25 mm
25 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)