Merck
GF19575243
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070381
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (coil - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 195-752-43
Größe × Dicke
0.5 m × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF19575243-1EA4061825430386