Merck
GF19325358
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, natural
Synonym(e):
AB307913
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 193-253-58
Länge
100 mm
Durchmesser
12.7 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)