Merck
GF18939112
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200280
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 189-391-12
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)