GF18735015
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 15mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI110355
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 187-350-15
Größe × Dicke
15 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)