Wichtige Dokumente
GF17616214
Antimon
rod, 6mm, diameter 6mm, 99.999%
Synonym(e):
Antimon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-162-14
Widerstand
41.7 μΩ-cm
L × Durchm.
6 mm × 6 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)