GF17601296
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% - Biopolymer
(PHB92/PHV 8), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, condition biopolymer
Synonym(e):
BV301010
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-012-96
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)