GF17350028
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU040235
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 173-500-28
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)