GF16682902
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonym(e):
PT075140
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 166-829-02
Länge
0.1 m
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)