Merck
GF16044971
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
20m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NB035160
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 160-449-71
L × Durchm.
20 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)