Wichtige Dokumente
GF15867917
Beryllium
foil, thickness 0.015 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.8+%
Synonym(e):
BE000210, Glucinium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.8%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 158-679-17
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Größe
10 × 10 mm
Dicke
0.015 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1278 °C (lit.)
Dichte
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Be]
InChI
1S/Be
InChIKey
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)