Merck
GF15333375
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
100mm tube, 6.35mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5.35mm inside diameter, hard
Synonym(e):
CZ057750
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 153-333-75
L × Dicke
100 mm × 0.5 mm
AD × ID
6.35 mm × 5.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF15333375-2EA4061829961923
GF15333375-5EA4061831012125
GF15333375-1EA4061825427904
GF15333375-10EA4061829942052