Merck
GF15132800
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonym(e):
FE205850
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
Beschreibung
epoxy insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 151-328-00
Länge
50 m
Leitungsdurchm.
0.1 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)