GF13501358
Dysprosium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Synonym(e):
Dysprosium
About This Item
Assay
99.90%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 135-013-58
Widerstandsfähigkeit
89 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
50 x 50 mm × 0.025 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1412 °C (lit.)
Dichte
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChIKey
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)