GF13284222
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 132-842-22
L × Durchm.
100 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)