Merck
GF12698556
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 70 x 70mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE080270
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 126-985-56
Größe × Dicke
70 mm × 70 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)