GF12043471
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070451
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 120-434-71
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12043471-1EA | 4061825423241 |
GF12043471-20EA | 4061829980665 |
GF12043471-10EA | 4061829919320 |
GF12043471-2EA | 4061829949891 |
GF12043471-5EA | 4061831001198 |