Merck
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonym(e):
CO810250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 119-390-14
Länge
2 m
Spiralbreite
25 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)