GF11790637
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 117-906-37
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)