GF10159411
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6,6 30% GFR), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, black
Synonym(e):
AM367910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 101-594-11
Länge
1000 mm
Durchmesser
10 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)