Wichtige Dokumente
GF10109629
Iridium
rod, 25mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Iridium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 101-096-29
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)