Wichtige Dokumente
GF09631043
Erbium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Erbium
About This Item
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 096-310-43
Widerstandsfähigkeit
86 μΩ-cm, 20°C
bp
2868 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1529 °C (lit.)
Dichte
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Er]
InChI
1S/Er
InChIKey
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)