GF09560561
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m, coil width 190 mm
Synonym(e):
AM301200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 095-605-61
Länge
0.5 m
Spiralbreite
190 mm
Dicke
0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09560561-1EA | 4061825083490 |