GF09527766
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, size 200 × 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE020275
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 095-277-66
Größe
200 × 200 mm
Dicke
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09527766-1EA | 4061821123077 |
GF09527766-5EA | 4061821123107 |
GF09527766-10EA | 4061821123060 |
GF09527766-20EA | 4061821123084 |
GF09527766-2EA | 4061821123091 |