GF09356014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 5 m, coil width 50.8 mm
Synonym(e):
CO810220
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 093-560-14
Länge
5 m
Spiralbreite
50.8 mm
Dicke
0.018 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)