Wichtige Dokumente
GF09308976
Silber
wire reel, 0.2m, diameter 2.0mm, annealed, 99.99%
Synonym(e):
Silver, AG005170
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 093-089-76
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF09308976-1EA | 4061825397443 |