Merck
GF09308875
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50mm rod, 19mm diameter
Synonym(e):
FE047935
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 093-088-75
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF09308875-1EA4061825421728
GF09308875-2EA4061829960926
GF09308875-5EA4061831011692