Merck
GF08690069
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonym(e):
NI716010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 086-900-69
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)