GF08435909
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050240
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 084-359-09
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)