Wichtige Dokumente
GF08155021
Magnesium
rod, 15 mm diameter, length 50 mm, purity 99.97%
Synonym(e):
MG007928
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
99.97%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
950 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 081-550-21
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Länge
50 mm
Durchmesser
15 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)