Merck
GF08144029
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
PD120220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 081-440-29
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)