GF07791879
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
AL130750
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-918-79
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)