Wichtige Dokumente
GF07750795
Iridium
wire reel, 0.025m, diameter 2.0mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Iridium
About This Item
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-507-95
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
L × Durchm.
0.025 m × 2.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)