Merck
GF07377149
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
Synonym(e):
K 006100
About This Item
UNSPSC-Code:
12141804
NACRES:
NA.23
Assay
99.97%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-771-49
Gewicht
5 g
Max. Stückgröße
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)