GF07374966
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NJ270400
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-749-66
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)