Merck
GF07369588
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 180 x 180mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FE080252
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-695-88
Größe × Dicke
180 mm × 180 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)